Learn More
UVP Herramientas de gel: Espátula de gel
Descripción
- Hecho de acrílico fuerte con un borde biselado
- Diseñado para transferir fácilmente geles de equipos de electroforesis a equipos de visualización
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Transiluminador |
| Tipo | Espátula de gel de electroforesis |
| Incluye | Borde biselado |
| Material | Acrílico |
| Dimensiones (L x An) | 30,5 x 12,7 cm |
| Longitud (imperial) | 12 |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 5 in |
| Anchura (métrico) | 12,7 cm |