Learn More
UVP Herramientas de gel: Regla para geles
Descripción
- Contienen marcas de centímetros que son fluorescentes bajo las longitudes de onda ultravioleta de 365 nm y 302 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Transiluminador |
| Tipo | Regla para geles fluorescente de electroforesis |
| Incluye | Marcado de centímetros |
| Longitud (imperial) | 9,84 in |
| Longitud (métrico) | 25 cm |