Learn More
UVP Herramientas de gel: Cortador de geles
Código de producto. 12823948
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Transiluminador
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12823948 Transiluminador 1 PCS
1 options
Código de producto. 12823948 Proveedor UVP N.º de proveedor 85000201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para utilizar con transiluminadores y sistemas de imagen de gel
  • El filo permite cortar y quitar fácilmente el material de geles
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Transiluminador
Tipo Cortador de geles para electroforesis
Longitud (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 20 cm