Learn More
UVP Tubos de repuesto para lámpara ultravioleta compacta y portátil
Código de producto. 12812979
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Vataje:
4 W
6 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength Vataje unitSize
12812979 254 nm 4 W cada uno
11902041 254 nm 6 W cada uno
11786832 365 nm 4 W cada uno
12862979 365 nm 6 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 12812979 Proveedor UVP N.º de proveedor 34000301
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Para su uso con lámparas UV de 4 y 6 W.
  • Para su uso con lámparas UV de 4 y 6 W
Especificaciones
Fuente de luz UV-C
Tensión 115 V
Vataje 4 W
Wavelength 254 nm
Para utilizar con (equipo) Lámpara UV de la serie EL, lámpara 3UV™, lámpara UV mini UVG-4, UVG-11, lámpara UV compacta UVGL-25, cabinas de visualización UV de tamaño medio y borradores DE-1 y DE-4 de Memorase™
Longitud (imperial) 5,31 in
Longitud (métrico) 134,8 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Tubo de lámpara UV