Learn More
UVP Batería de 6 V
Código de producto. 11805883
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lámpara UVP
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11805883 Lámpara UVP cada uno
1 options
Código de producto. 11805883 Proveedor UVP N.º de proveedor 45000501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Batería de 6 V para uso en lámparas de UV portátiles UVP
Especificaciones
Tipo de producto Batería recargable
Para utilizar con (aplicación) Uso de campo
Para utilizar con (equipo) Lámpara UVP
Incluye Mini linterna integrada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,5 x 2,8 x 9,4 in (241 x 71 x 239 mm)
Longitud (imperial) 9,5 pulg.
Longitud (métrico) 241 mm
Anchura (imperial) 2,8 pulg
Anchura (métrico) 71 mm
Altura (imperial) 9,4 pulg.
Altura (métrico) 239 mm
Peso (imperial) 4 lb
Peso (métrico) 1,8 kg
Tensión 6 V