Learn More
Uvinul A Plus, TRC
Código de producto. 17988414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17988414 5 g 5 g
17989844 100 mg 100 miligramos
17908234 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17988414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU8503005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302776-68-7
Fórmula molecular C24 H31 N O4
Peso molecular (g/mol) 397.51
Sinónimo 2-(4'-Diethylamino-2'-hydroxybenzoyl)benzoic acid hexyl ester, Hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate, Uvinar A PLUS GRRANULAR, Uvinul A Plus, Uvinul A Plus Granular, Uvinul A+, n-Hexyl 2-(4-diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoate
Nombre IUPAC 2-[4-(dietilamino)-2-hidroxibenzoil]benzoato de hexilo
SMILES CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylaminohydroxybenzoyl hexyl benzoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.2253
Porcentaje de pureza >95%