Learn More
Uvinul Un Plus-d4, TRC
Código de producto. 30457136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457136 10 mg 10 miligramos
30454270 5 mg 5 miligramos
30453214 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30457136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU85030110MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylaminohydroxybenzoyl hexyl benzoate D4 (phenyl-2,3,4,5-D4)
Fórmula molecular C24 D4 H27 N O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo Diethylaminohydroxybenzoyl Hexyl Benzoate D4 (phenyl 2,3,4,5-D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3/i9D,10D,12D,13D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC)c(C(=O)OCCCCCC)c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetradeuterio-6-[4-(dietilamino)-2-hidroxibenzoil]benzoato de hexilo
Peso molecular (g/mol) 401.5319
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.2504