Learn More
Uvinul 3030, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uvinul 3030 |
| CAS | 178671-58-4 |
| Fórmula molecular | C69H48N4O8 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,3-Bis[(2-cyano-3,3-diphenylacryloyl)oxy]-2,2-bis[[(2-cyano-3,3-diphenylacryloyl)oxy]methyl]propane, 1,3-Bis[(2'-cyano-3',3'-diphenylacryloyl)oxy]-2,2-bis-[(2'-cyano-3',3'-diphenylacryloyl)oxy]methyl]propane, UV 3030 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C69H48N4O8/c70-41-57(61(49-25-9-1-10-26-49)50-27-11-2-12-28-50)65(74)78-45-69(46-79-66(75)58(42-71)62(51-29-13-3-14-30-51)52-31-15-4-16-32-52,47-80-67(76)59(43-72)63(53-33-17-5-18-34-53)54-35-19-6-20-36-54)48-81-68(77)60(44-73)64(55-37-21-7-22-38-55)56-39-23-8-24-40-56/h1-40H,45-48H2 |
| SMILES | O=C(OCC(COC(/C(C#N)=C(C1=CC=CC=C1)\C2=CC=CC=C2)=O)(COC(/C(C#N)=C(C3=CC=CC=C3)\C4=CC=CC=C4)=O)COC(/C(C#N)=C(C5=CC=CC=C5)\C6=CC=CC=C6)=O)/C(C#N)=C(C7=CC=CC=C7)\C8=CC=CC=C8 |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-3,3-difenilprop-2-enoato de [3-(2-ciano-3,3-difenilprop-2-enoil)oxi-2,2-bis[(2-ciano-3,3-difenilprop-2-enoil)oximetil]propilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 1061.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1060.3472 |