Learn More
3M™ Casco de seguridad Uvicator™ G3000
Código de producto. 15360761 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Amarillo de alta visibilidad
Azul
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15360761 Naranja cada uno
15300761 Azul cada uno
15320761 Amarillo de alta visibilidad cada uno
15340761 Verde cada uno
15350761 Amarillo cada uno
15370761 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15360761 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000039715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.60€
    18.90€ / paquete de 1
    Ahorro 4.70€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
El Uvicator™ El casco de seguridad G3000 ha sido diseñado en estrecha colaboración con trabajadores industriales y forestales. Está diseñado para su uso en entornos hostiles con altas exigencias de protección eficaz, excelente ventilación y un campo de visión máximo.
  • Casco diseñado para uso en ambientes hostiles, con excelente ventilación y un buen campo de visión.
  • Aprobado para uso a -30 °C.
  • Disponible en 8 colores estándar (blanco, amarillo, azul, rojo, verde, naranja, negro, verde de alta visibilidad).
  • 3M™ Uvicator™ El disco sensor le indica cuando su casco ha estado sobreexpuesto a la radiación UV y es momento de reemplazarlo.
  • El diseño suavemente redondeado ayuda a evitar que las piezas se enganchen en cables o ramas.
  • Los orificios de ventilación distribuidos en una gran superficie ofrecen el máximo flujo de aire, lo que aumenta la comodidad del usuario.
  • El arnés de cabeza se puede girar 180°° Para una mejor visibilidad al trabajar en espacios reducidos. La visera corta proporciona una mejor visibilidad hacia arriba.
  • La visera corta proporciona una mejor visibilidad hacia arriba.
  • Opciones de impresión de marca y logotipo disponibles.
  • Banda para el sudor de cuero o plástico reemplazable.
  • Opción de portalámparas para minería disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 397:212+A1:2012
Color Naranja
Tipo de producto Casco de seguridad
Cantidad 1 unidad
Tipo de suspensión Pinlock
Ventilado/a Ventilado/a