Descripción
- Casco diseñado para uso en ambientes hostiles, con excelente ventilación y un buen campo de visión.
- Aprobado para uso a -30 °C.
- Disponible en 8 colores estándar (blanco, amarillo, azul, rojo, verde, naranja, negro, verde de alta visibilidad).
- 3M™ Uvicator™ El disco sensor le indica cuando su casco ha estado sobreexpuesto a la radiación UV y es momento de reemplazarlo.
- El diseño suavemente redondeado ayuda a evitar que las piezas se enganchen en cables o ramas.
- Los orificios de ventilación distribuidos en una gran superficie ofrecen el máximo flujo de aire, lo que aumenta la comodidad del usuario.
- El arnés de cabeza se puede girar 180°° Para una mejor visibilidad al trabajar en espacios reducidos. La visera corta proporciona una mejor visibilidad hacia arriba.
- La visera corta proporciona una mejor visibilidad hacia arriba.
- Opciones de impresión de marca y logotipo disponibles.
- Banda para el sudor de cuero o plástico reemplazable.
- Opción de portalámparas para minería disponible.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 397:212+A1:2012 |
| Color | Amarillo |
| Tipo de producto | Casco de seguridad |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de suspensión | Pinlock |
| Ventilado/a | Ventilado/a |