Learn More
UVI 3003, MedChemExpress
Descripción
UVI 3003 is a highly selective antagonist of retinoid X receptor (RXR), and inhibits xenopus and human RXRα in Cos7 cells, with IC50s of 0.22 and 0.24 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | UVI 3003 |
| CAS | 847239-17-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H36O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (229.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCOC1=C(C2=CC(/C=C/C(O)=O)=CC=C2O)C=C3C(C(C)(CCC3(C)C)C)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 436.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.58 |
| Mostrar más |