Learn More
UVP™ Lámpara UV portátil UVG-54, 254 nm
Código de producto. 11718221
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Wavelength unitSize
11718221 254 nm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11718221 Proveedor UVP™ N.º de proveedor 95000410
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La lámpara UV de onda corta portátil de 6 W está diseñada de forma exclusiva con un mango de diseño ergonómico. Lámpara UV portátil UVP™ UVG-54, 254 nm es una unidad compacta de 230 V diseñada para su uso en aplicaciones de esterilización y saneamie
  • Las lámparas son ligeras para facilitar su manejo
  • Para uso en laboratorio y aplicaciones lapidarias
  • Carcasa de plástico duradero
  • 6 W, 230 V, funciona con alimentación eléctrica
  • Soporte disponible para montaje de sobremesa (n.º fabr. 98-0016-13)
Especificaciones
Tensión 230 V
Vataje 6 W
Wavelength 254 nm
Material del envase Plástico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 378 x 81 x 64 mm
Requisitos eléctricos 6 W, 230 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Esterilización, saneamiento e inspección en laboratorios, y aplicaciones lapidarias
Para utilizar con (equipo) Soporte para lámpara J-129 (n.º fabr. 98-0016-03)
Altura (métrico) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Incluye Tubo UV de 254 nm (no. fabr. 34-0013-01)
Longitud (métrico) 378 mm
Modelo UVG-54
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (métrico) 81 mm
Tipo de producto Lámpara UV portátil