Learn More
Uvex™ Toallitas húmedas
Código de producto. 15786108 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:Toallitas húmedas
Código de producto.
15786108 Tipo de producto:Toallitas húmedas
1 options
Código de producto. 15786108 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 9963000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 8 x 5 in
Descripción Envasadas individualmente
Tipo de producto Toallita de limpieza de lentes
Para utilizar con (equipo) Lentes de policarbonato, plástico y vidrio
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de las gafas de seguridad
Incluye Caja dispensadora
N.° por paquete 100
Desechables Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave