Descripción
- Poliestireno resistente a impactos
- Protección para la cabeza integrada
- Campo de visión transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Pantalla facial |
| Color de marco | Negro |
| Modelo | 9707 |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Protección UV | UV380 |