Description
- Guantes de poliamida con revestimiento de poliuretano en la palma y las puntas de los dedos
- El revestimiento ofrece un alto nivel de resistencia a la abrasión
- Capacidades de agarre mejoradas en aplicaciones secas o ligeramente húmedas
- Ligero y sensible, ideal para trabajos mecánicos de precisión
- El material de color oscuro oculta la suciedad y las manchas
Specifications
Specifications
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Poliamida |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Tamaño | 11 |
| Modelo | Guante de mano completa |
| Norma EN388 | 4131X |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |
| Show More |