Learn More
uvex Guantes de montaje con revestimiento de poliuretano Unipur 6639
Código de producto. 15355662 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15355662 10 cada uno
17220421 6 10 pares
15335662 8 cada uno
15345662 9 cada uno
15365662 11 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15355662 Proveedor uvex N.º de proveedor 6024810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.00€
    2.08€ / paquete de 1
    Ahorro 8.92€
    81% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Los guantes de montaje Unipur 6639 son adecuados para trabajos mecánicos de precisión en entornos de trabajo secos a ligeramente húmedos. El sólido revestimiento de poliuretano proporciona resistencia a la abrasión, sin comprometer la destreza o el tacto.
  • Guantes de poliamida con revestimiento de poliuretano en la palma y las puntas de los dedos
  • El revestimiento ofrece un alto nivel de resistencia a la abrasión
  • Capacidades de agarre mejoradas en aplicaciones secas o ligeramente húmedas
  • Ligero y sensible, ideal para trabajos mecánicos de precisión
  • El material de color oscuro oculta la suciedad y las manchas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Material Poliamida
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 10
Modelo Guante de mano completa