Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Descripción | Protector bucal de repuesto para modelo 9301 |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas antivaho |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los modelos 9301 |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Protección UV | UV400 |
| Mostrar más |