Specifications
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Protección UV | Sí |
| Frame Type | Estándar |