Learn More
Uvex™ Mono de un solo uso
Código de producto. 15303313 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Mediano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15303313 Mediano cada uno
1 options
Código de producto. 15303313 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 9871010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.05€
    11.19€ / paquete de 1
    Ahorro 0.86€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Protección en el laboratorio
Hood Type Estándar
Material Laminado de polipropileno microporoso
Tamaño Mediano
Estilo de tobillo Elástico
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Mono con capucha