Learn More
uvex Gafas de seguridad I-vo 9160
Código de producto. p-8009516 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color de marco:
Azul, gris
Azul, naranja
Negro, gris
Tinción de lente:
Gris
Marrón
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color de marco Tinción de lente Tamaño de la unidad
11249869 Azul, naranja Marrón cada uno
10345772 Negro, gris Gris cada uno
10031072 Negro, gris Transparente cada uno
10777914 Azul, gris Transparente cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11249869 Proveedor uvex N.º de proveedor 9160068
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Gafas envolventes con un excelente campo de visión
  • Gafas envolventes con un excelente campo de visión
  • Las patillas rectas se ajustan al lado de la cabeza, no detrás de las orejas. Garantizan comodidad y seguridad sin deslizamientos
  • Combinan componentes duros y blandos, por lo que son más cómodas en las zonas sensibles de la nariz, las cejas y las orejas
  • Las patillas laterales son totalmente ajustables, por lo que el usuario puede adaptarlas para conseguir más protección y comodidad
  • 100 % de protección de rayos UV y sin metal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho
Tinción de lente Marrón
Tipo de producto Gafas de seguridad I-vo 9160
Color de marco Azul, naranja
N.° por paquete 1 unidad
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar