Descripción
- Gafas envolventes con un excelente campo de visión
- Las patillas rectas se ajustan al lado de la cabeza, no detrás de las orejas. Garantizan comodidad y seguridad sin deslizamientos
- Combinan componentes duros y blandos, por lo que son más cómodas en las zonas sensibles de la nariz, las cejas y las orejas
- Las patillas laterales son totalmente ajustables, por lo que el usuario puede adaptarlas para conseguir más protección y comodidad
- 100 % de protección de rayos UV y sin metal
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Tinción de lente | Marrón |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad I-vo 9160 |
| Color de marco | Azul, naranja |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Protección UV | UV400 |
| Mostrar más |