Learn More
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificaciones/conformidad | EN 170 |
| Tipo de lente | Uvex™ Excelencia en supervisión |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Descripción | Gafas con lentes de protección |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad ergonómicas |
| Color de marco | Gris frío |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?