Learn More
Uvex™ Gafas Pheos
Código de producto. 15396072 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color de marco:
Amarillo, negro
Gris frío
Negro, gris
Verde, gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color de marco Tamaño de la unidad
15396072 Negro, gris cada uno
15366072 Gris frío cada uno
15376072 Verde, gris cada uno
15326082 Amarillo, negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15396072 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 9192280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.30€
    12.95€ / paquete de 1
    Ahorro 0.35€
    2% Descuento
En stock
Más que unas simples gafas: su aspecto moderno las convierte en un buen accesorio en el trabajo diario
  • Perfecta protección integral, gran campo de visión a través de lentes esféricas dobles, excelente ventilación gracias al concepto de patillas integradas UVEX Climazone
  • Revestimiento Uvex Supravision Excellence
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad EN 170
    Tipo de lente Uvex™ Excelencia en supervisión
    Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
    Descripción Gafas con lentes de protección
    Tinción de lente Transparente
    Tipo de producto Gafas de seguridad ergonómicas
    Color de marco Negro, gris
    Material Policarbonato
    Desechables Reutilizables
    Lens Material Policarbonato
    Material del bastidor Plástico
    Protección UV UV400
    Frame Type Estándar