Learn More
uvex Gafas de seguridad i-3
Código de producto. 15376062 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color de marco:
Azul antracita
Negro, gris claro
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color de marco Tinción de lente Tamaño de la unidad
15376062 Negro, gris claro Gris cada uno
12395793 Azul antracita Transparente cada uno
15366062 Negro, gris claro Transparente cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15376062 Proveedor uvex N.º de proveedor 9190281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.80€
    18.39€ / paquete de 1
    Ahorro 1.41€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Gafas protectoras innovadoras sin metal, diseñadas para adaptarse perfectamente a la cara
  • Una nueva dimensión en la protección ocular: estas gafas protectoras innovadoras sin metal están diseñadas para adaptarse perfectamente a la cara
  • La pieza de puente Softflex de diseño ergonómico, los apoyos nasales suaves y variables no se deslizan y se asientan cómodamente en la nariz, terminales Softflex, patillas variables
  • Ángulo, zona de flexión del brazo lateral ajustable
  • Revestimiento Uvex Supravision Excellence
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad EN 170
    Tipo de lente Uvex™ Excelencia en supervisión
    Revestimiento de lente Antivaho
    Descripción Gafas con lentes de protección
    Tinción de lente Gris
    Tipo de producto Gafas de seguridad ergonómicas
    Color de marco Negro, gris claro
    Material Policarbonato
    Desechables Reutilizables
    Lens Material Policarbonato
    Material del bastidor Plástico
    Protección UV UV400
    Frame Type Estándar