Learn More
Uvex™ Guantes de protección frente a cortes C500 Wet Plus
Código de producto. 15357052 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
9
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15357052 7 cada uno
15377052 9 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15357052 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 6049607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.85€
    20.28€ / paquete de 1
    Ahorro 1.57€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Adecuado para zonas húmedas y condiciones de trabajo aceitosas.
  • El uso de Bamboo TwinFlex® La tecnología garantiza un alto nivel de resistencia al corte, una resistencia excepcional a la abrasión y una comodidad de uso suprema.
  • El innovador SoftGrip El recubrimiento garantiza una excelente destreza, flexibilidad y agarre seguro.
  • El uvex El modelo C500 wet plus está certificado según la norma EN 407 para calor por contacto de hasta 100 °C
  • Protección frente a cortes muy alta (corte 5)
  • Sin silicona según la prueba de impresión
  • Certificado según Öko-Tex Standard 100
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X)
    Área revestida Parte posterior de la mano parcialmente recubierta
    Coating Material HPE
    Color Verde lima, Antracita
    Hand Ambidiestro
    Latex Free Sí
    Material HPPE, Poliamida
    Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
    Tamaño 7
    Para utilizar con (aplicación) Industria automotriz, industria del vidrio, mantenimiento/servicio, industria metalúrgica, trabajo de montaje e industria del transporte
    Estilo de puño de los guantes Tejido
    Modelo C500 WET PLUS