Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes de espuma C500
Código de producto. p-7160277 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17290421 6 1 par
15307052 7 cada uno
15317052 8 cada uno
15327052 9 cada uno
15387042 10 cada uno
15397042 11 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17290421 Proveedor uvex N.º de proveedor 6049406
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La serie Uvex C500 establece los estándares en cuanto a protección, comodidad, flexibilidad, tacto y economía.Este guante de seguridad de alta tecnología combina todas estas cualidades con el nivel de protección de corte más alto, nivel 5/C.La espuma UVEX C500 es especialmente adecuada para condiciones de trabajo secas o ligeramente húmedas.
  • Buen agarre en entornos secos a ligeramente húmedos
  • Certificados según EN 388:2016 (4 X 4 2 C) y EN 407 (X 1 X X X X)
  • Máxima resistencia al corte de la hoja (nivel 5/C), a la abrasión y al desgarro
  • Comodidad óptima gracias a UVEX Climazone
  • Guante de protección frente a cortes con una comodidad óptima para el usuario
  • Palma y puntas de los dedos protegidas con elastómero de alto rendimiento (HPE) y revestimiento de espuma de agarre suave
  • Muy alto nivel de protección contra cortes con tecnología Uvex Bamboo TwinFlex™ patentada
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad OEKO-TEX™ Estándar 100
    Certificaciones/conformidad (Europa) EN 407: Nivel 1 de calor de contacto
    Aplicaciones Industrial
    Coating Material HPE
    Color Verde, Negro
    Hand Ambidiestro
    Latex Free Sí
    Material HPPE, Poliamida, Bambú
    Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
    Tamaño 6
    Temperature (Metric) Max 100 °C
    Norma EN388 4X42C
    Para utilizar con (aplicación) Automoción, construcción, trabajos en vidrio, logística, mantenimiento, y manipulación de metales laminados
    Sexo Unisex
    Estilo de puño de los guantes Tejido
    Serie Espuma C500
    Yarn Gauge 15