Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X), 388 (4 5 4 2) |
| Área revestida | Puntas de los dedo y palma |
| Descripción | Bamboo TwinFlex™, UVEX™ 3D Ergo y UVEX™ Climazone ofrecen tecnologías de gestión del clima |
| Coating Material | HPE |
| Color | Verde lima, Antracita |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | HPPE, Poliamida |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Mostrar más |