Learn More
Uvex™ Zapatos de seguridad 1 S2
Código de producto. 15391213 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15391213 47 cada uno
15381203 36 cada uno
15391203 37 cada uno
15301213 38 cada uno
15311213 39 cada uno
15321213 40 cada uno
15331213 41 cada uno
15341213 42 cada uno
15351213 43 cada uno
15361213 44 cada uno
15371213 45 cada uno
15381213 46 cada uno
15301223 48 cada uno
15311223 49 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15391213 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8544847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    127.02€ / paquete de 1
    Ahorro 12.98€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
  • Especialmente ligero y flexible
  • 100% libre de metales uvex Xenova® Puntera de última generación, diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica, no magnético.
  • Fabricada con la última tecnología para una extraordinaria comodidad de uso
  • Confort optimizado gracias a uvex tecnología climazone
  • Microterciopelo transpirable, hidrófobo de alta tecnología
  • Ventilación óptima gracias al material de revestimiento de Distance Mesh
  • Aptos para personas alérgicas al estar fabricado con materiales sintéticos
  • Goma elástica ajustable individualmente con liberación rápida
  • Construcción del eje casi sin costuras para evitar puntos de presión
  • Plantilla de confort extraíble, antiestática, con sistema de transporte de humedad y almohadillas adicionales para talón y puntera
  • Collarín acolchado suave y solapa acolchada
  • Suela especial de poliuretano de doble densidad con excelentes propiedades de amortiguación y muy buena resistencia al deslizamiento, libre de sustancias que interfieren con las propiedades humectantes de la pintura, como siliconas, plastificadores, etc.
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia al sangrado < 35 megaohmios
  • Certificado con uvex Medicare para plantillas ortopédicas individuales y modificaciones individuales de suelas, como alturas de suelas, elevaciones internas o externas del talón, ayudas para el deslizamiento y otras soluciones
  • N.º de artículo  8544.8
  • Anchura 11
  • Estándar EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad Certificado ESD, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
    Color Negro
    Diseñar Mocasín
    Material Microvelour
    Tamaño 47
    Material del dedo del pie Compuesto
    Anchura (métrico) 11 mm
    Sexo Unisex
    Estilo de tobillo instructores de RR.HH
    Waterproof No
    Tipo de producto Calzado de seguridad ESD