Learn More
Uvex™ Zapatos de seguridad 1
Código de producto. 15300803 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
44
45
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15300803 45 cada uno
15390793 44 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15300803 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8511845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    122.24€ / paquete de 1
    Ahorro 12.76€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
  • Especialmente ligeros y flexibles
  • Puntera UVEX Xenova™ 100 % sin metal de última generación, diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica, no magnética
  • Fabricada con la última tecnología para una extraordinaria comodidad de uso
  • Comodidad optimizada gracias a la tecnología UVEX Climazone
  • Material exterior de micro de gamuza de alta tecnología transpirable y perforado
  • Ventilación óptima gracias al material de revestimiento de Distance Mesh
  • Aptos para personas alérgicas al estar fabricado con materiales sintéticos
  • Goma elástica ajustable individualmente con liberación rápida
  • Construcción del eje casi sin costuras para evitar puntos de presión
  • Plantilla de confort extraíble, antiestática, con sistema de transporte de humedad y almohadillas adicionales para talón y puntera
  • Collarín acolchado suave y solapa acolchada
  • Suela especial de poliuretano de doble densidad con excelentes propiedades de amortiguación y muy buena resistencia al deslizamiento, libre de sustancias que interfieren con las propiedades humectantes de la pintura, como siliconas, plastificadores, etc.
  • Cumple los requisitos de ESD:Resistencia de drenaje <35 megaohmios
  • Soporte medio y lateral para el pie a través de un marco lateral especialmente diseñado para una protección adicional contra la torsión, estabilización y orientación del pie y protección adicional contra impactos
  • Con certificado UVEX Medicare para plantillas ortopédicas individuales y modificaciones individuales de la suela externa, como alturas de suela externa, taloneras internas o externas, ayudas desenrollables y otras soluciones
  • N.° de art. 8511.8
  • Anchura 11
  • Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad Certificado ESD, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
    Color Negro, Gris
    Diseñar Mocasín
    Material Microvelour
    Tamaño 45
    Material del dedo del pie Compuesto
    Anchura (métrico) 11 mm
    Sexo Unisex
    Estilo de tobillo instructores de RR.HH
    Waterproof No
    Tipo de producto Calzado de seguridad ESD