Learn More
uvex Zapato de seguridad para señora 1 S2
Código de producto. 15381363 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15381363 43 cada uno
15301363 35 cada uno
15311363 36 cada uno
15321363 37 cada uno
15331363 38 cada uno
15341363 39 cada uno
15351363 40 cada uno
15361363 41 cada uno
15371363 42 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15381363 Proveedor uvex N.º de proveedor 8562843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    127.02€ / paquete de 1
    Ahorro 12.98€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
  • Especialmente ligeros y flexibles
  • Puntera UVEX Xenova™ 100 % sin metal de última generación, diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica, no magnética
  • Fabricada con la última tecnología para una extraordinaria comodidad de uso
  • Comodidad optimizada gracias a la tecnología UVEX Climazone
  • Microterciopelo transpirable, hidrófobo de alta tecnología
  • Ventilación óptima gracias al material de revestimiento de Distance Mesh
  • Aptos para personas alérgicas al estar fabricado con materiales sintéticos
  • Goma elástica ajustable individualmente con liberación rápida
  • Construcción del eje casi sin costuras para evitar puntos de presión
  • Plantilla de confort extraíble, antiestática, con sistema de transporte de humedad y almohadillas adicionales para talón y puntera
  • Collarín acolchado suave y solapa acolchada
  • Suela especial de poliuretano de doble densidad con excelentes propiedades de amortiguación y muy buena resistencia al deslizamiento, libre de sustancias que interfieren con las propiedades humectantes de la pintura, como siliconas, plastificadores, etc.
  • Cumple los requisitos de ESD:Resistencia de drenaje <35 megaohmios
  • Con certificado UVEX Medicare para plantillas ortopédicas individuales y modificaciones individuales de la suela externa, como alturas de suela externa, taloneras internas o externas, ayudas desenrollables y otras soluciones
  • N.° de art. 8562.8
  • Anchura 11
  • Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Gris, Rosa
    Material Microvelour
    Tamaño 43
    Material del dedo del pie Compuesto
    Anchura (métrico) 11 cm
    Sexo Unisex
    Estilo de tobillo instructores de RR.HH
    Waterproof No
    EN ISO 20345 S2
    Tipo de producto Calzado de seguridad ESD