Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado ESD, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC |
| Color | Gris, Rosa |
| Diseñar | Zapato de seguridad para señora |
| Material | Microvelour |
| Tamaño | 35 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Anchura (métrico) | 11 mm |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de tobillo | instructores de RR.HH |
| Waterproof | No |
| Mostrar más |