Learn More
uvex Sandalias de seguridad 1 para mujer S1 SRC
Código de producto. 15381323 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
11 cm
Tamaño:
39
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño Tamaño de la unidad
15381323 11 cm 39 cada uno
1 options
Código de producto. 15381323 Proveedor uvex N.º de proveedor 8560839
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    122.24€ / paquete de 1
    Ahorro 12.76€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Las sandalias de seguridad UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Los zapatos se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
  • Las sandalias proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
  • Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad para una excelente resistencia antideslizante
  • Clase de protección S1 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal: compacta, formada anatómicamente, sin conducción térmica y con buena estabilidad lateral
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
  • Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
  • Adecuados para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Medicare
  • Dos correas de velcro para el ajuste individual de la anchura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris, Rosa
Material de revestimiento Malla de distancia
Material Microvelour
Tamaño 39
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Anchura (métrico) 11 cm
Sexo Para mujer
Estilo de tobillo instructores de RR.HH
Waterproof No
EN ISO 20345 S1
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD