Learn More
Grant Instruments™ UVC/T-M-AR EURO: cabina UV para PCR de acero inoxidable de uso general
Product Code. 16637865
Change view
Click to view available options
Caudal:
25 m3/h
Unit Size:
cada uno
Product Code. Caudal Unit Size
16637865 25 m3/h cada uno
1 options
Product Code. 16637865 Supplier Grant Instruments™ Supplier No. UVC/TMAR EURO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4860.00€
    2890.17€ / paquete de 1
    Ahorro 1969.83€
    40% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
La UVC/T-M-AR EURO es una estación de trabajo con cabina UV para PCR de acero inoxidable eficaz de uso general para llevar a cabo procedimientos a corto plazo.
La UVC/T-M-AR EURO de Grant Instruments es una estación de trabajo con cabina UV para PCR de acero inoxidable eficaz de uso general para llevar a cabo procedimientos a corto plazo.
Las cabinas UVC/T-M-AR EURO vienen equipadas con una lámpara UV abierta instalada en la parte superior de la campana extractora. La radiación UV de estas lámparas desinfecta eficazmente la cámara del área de trabajo, inactivando los fragmentos de ADN/ARN durante 15-30 minutos de exposición. El temporizador digital controla la duración de la radiación UV directa. Una lámpara de luz diurna adicional proporciona una zona de trabajo clara y luminosa.
Los modelos están equipados con un recirculador/filtro UV bactericida de tipo de flujo de alta eficacia que proporciona una descontaminación constante en el interior de la cabina durante el funcionamiento. El recirculador-limpiador UV consta de una lámpara UV, filtros de polvo y un ventilador. El efecto de recirculación aumenta la densidad máxima de la luz UV, lo que lo hace suficientemente eficaz para la inactivación del ADN/ARN. El recirculador procesa 360 volúmenes de cabina UV por hora y crea condiciones asépticas permanentes dentro de la cabina.
Diseñado para garantizar la solidez y la facilidad de acceso, incluye un recirculador/filtro de UV integrado para evitar la contaminación no deseada y proteger al usuario de la luz UV directa durante la manipulación.
  • El recirculador/filtro UV integrado patentado aumenta la densidad máxima de luz UV y genera un intercambio de flujo de aire de 25 m³/h: evita la contaminación no deseada y protege al usuario de la luz UV directa durante la manipulación
  • Irradiación de superficie UV: a través de una única lámpara UV abierta de 25 W y 254 nm
  • Filtro de UV de alta intensidad: flujo de aire continuo del recirculador/filtro de 25 m³/hora con una distancia de irradiación UV de 1 cm
  • Protección UV: película de protección UV en los paneles de vidrio
  • Exposición UV controlada mediante temporizador digital de 24 h
  • Temporizador digital cómodo y fácil de usar para el control exacto de la exposición UV
  • La lámpara blanca proporciona iluminación local del lugar de trabajo para optimizar el control visual durante el funcionamiento
  • Apagado automático de luz UV irradiada cuando se abre la puerta
  • Apertura frontal con tres posiciones ajustables para facilitar el acceso
  • Se suministra con un orificio de acceso y una toma de alimentación interna
Aplicaciones:
estas cabinas UV para PCR están diseñadas para operaciones limpias con muestras de ADN y proporcionan protección contra la contaminación. No se recomiendan para operaciones con materiales infecciosos y víricos peligrosos, así como para amplificación de ADN/ARN.
Especificaciones:
  • Dimensiones (Al x P x An): 535 x 515 x 690 mm
  • Estructura: Área de trabajo y bastidor de acero inoxidable
  • Paneles: vidrio con película de protección UV
  • Apertura delantera con tres posiciones ajustables: •
  • Lámpara UV abierta, bactericida de 25 W, 254 nm, sin ozono: 1
  • Recirculador de aire bactericida, intercambio de flujo de aire de 25 m³/h: •
  • Recirculador UV, 25 W (eficacia > 99 % por 1 ciclo): 1
  • Lámpara blanca de luz de día para iluminación en el lugar de trabajo de 15 W: 1
  • Tipo de radiación: ultravioleta (253,7 nm), sin ozono
  • Transmisión óptica: 95 %
  • Temporizador digital (ininterrumpido) de 1 min a 24 horas: •
  • Tomas de corriente internas: 1
  • Área de trabajo interna: 645 x 490 mm
  • Caudal: 7
  • Consumo de energía: 67 W (0,3 A)
  • Voltaje nominal de funcionamiento: 120 o 240 V (50/60 Hz)
  • Peso (neto): 28,8 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 515 x 690 x 535 mm
Caudal 25 m3/h
Longitud (métrico) interior 645 mm
Anchura (métrico) interior 490 mm