Learn More
Uvaol, TRC
Código de producto. 30003757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003757 50 mg 50 miligramos
30008036 25 mg 25 miligramos
30006300 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU85018050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 545-46-0
Fórmula molecular C30 H50 O2
Peso molecular (g/mol) 442.72
Sinónimo (3β)-Urs-12-ene-3,28-diol, 3,28-Dixydroxyurs-12-ene, 3β,28-Dihydroxyurs-12-ene, Uvalol
Nombre IUPAC (3S,4aR,6aR,6bS,8aS,11R,12S,12aS,14aR,14bR)-8a-(hidroximetil)-4,4,6a,6b,11,12,14b-heptametil-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,11,12,12,12,14,14a-tetradecahidro-1H-picen-3-ol
SMILES C[C@@H]1CC[C@]2(CO)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uvaol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H50O2/c1-19-10-15-30(18-31)17-16-28(6)21(25(30)20(19)2)8-9-23-27(5)13-12-24(32)26(3,4)22(27)11-14-29(23,28)7/h8,19-20,22-25,31-32H,9-18H2,1-7H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,27+,28-,29-,30-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.3811
Porcentaje de pureza >95%