Learn More
Biochrom Celda de microvolumen UV/visible con paredes negras
Código de producto. 10027994 Tienda Harvard Bioscience Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 50 a 70 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10027994 De 50 a 70 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10027994 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80210369
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Requires
Soporte de celda 80-2106-05 (consulte el soporte de celda con trayectoria óptica de 1 a 10 mm) para la serie Ultrosspec Pro
Celda de microvolumen UV/visible con paredes negras para espectrofotometría visible/UV.
  • Aplicación : Para espectrofotometría visible y UV.
  • Material : sílice de grado UV
  • Volumen operativo máximo : 70 μL
  • Dimensiones : 12,5 x 48 mm
Especificaciones
Tipo Celda de microvolumen
Capacidad (métrico) De 50 a 70 μl
Material Sílice de grado UV
Trayectoria óptica 10 mm
Altura (métrico) 4,8 cm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, fotómetro
Anchura (métrico) 1,25 cm
Para utilizar con (aplicación) Espectrofotometría UV/Vis