Learn More
Cole-Parmer™ Tubos UV para equipos ultravioleta
Código de producto. 11890380 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Vataje:
4 W
6 W
15 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength Vataje unitSize
11890380 312 nm 15 W cada uno
11800390 254 nm 4 W cada uno
11820390 254 nm 6 W 1 PCS
11830390 365 nm 6 W 1 PCS
11880380 254 nm 15 W 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11890380 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0981563
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos de UV de repuesto con lámparas ultravioleta.
  • Tubos ultravioleta de repuesto
  • El producto puede contener una cantidad mínima de mercurio
  • Tenga cuidado con la rotura, la limpieza, el envío y/o la eliminación
Especificaciones
Fuente de luz UV-B
Vataje 15 W
Wavelength 312 nm
Diámetro (métrico) 25,5 mm
Para utilizar con (equipo) Lámparas de 15 W, 312 nm
Longitud (métrico) 436 mm
Tipo de producto Tubo de UV