Learn More
Vilber Lourmat™ Tubo de UV
Código de producto. 11860250
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Vataje:
6 W
8 W
15 W
30 W
40 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength Vataje Tamaño de la unidad
11860250 312 nm 8 W 1 PCS
11796678 254 nm 30 W 1 PCS
11786688 254 nm 8 W cada uno
11756778 254 nm 40 W cada uno
11706688 365 nm 8 W cada uno
11716578 254 nm 6 W 1 PCS
11736588 365 nm 15 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11860250 Proveedor Vilber Lourmat™ N.º de proveedor 907520821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.05€
    77.84€ / paquete de 1
    Ahorro 18.21€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Tubo UV (ultravioleta) intenso y resistente ideal para su uso en muchos entornos de laboratorio, investigación, científicos y otros
  • Diámetro estándar de 16 mm
Especificaciones
Vataje 8 W
Wavelength 312 nm
Diámetro (métrico) 16 mm
Longitud (métrico) 288 mm
Tipo de producto Tubo de UV