Learn More
Syngene™ Transiluminador UV para sistemas Ingenius3 y Nugenius
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15809942 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Tamaño del filtro (métrico):
Área de visualización: 20 x 20 cm
Área de visualización: 20 x 24 cm
Frecuencia:
50 Hz
60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength Tamaño del filtro (métrico) Frecuencia unitSize
15809942 254 nm Área de visualización: 20 x 24 cm 60 Hz cada uno
15829932 365 nm Área de visualización: 20 x 20 cm 60 Hz cada uno
15839932 302 nm Área de visualización: 20 x 20 cm 60 Hz cada uno
15849932 254 nm Área de visualización: 20 x 20 cm 60 Hz cada uno
15859932 365 nm Área de visualización: 20 x 24 cm 50 Hz cada uno
15869932 365 nm Área de visualización: 20 x 24 cm 60 Hz cada uno
15879932 302 nm Área de visualización: 20 x 24 cm 50 Hz cada uno
15889932 302 nm Área de visualización: 20 x 24 cm 60 Hz cada uno
15899932 254 nm Área de visualización: 20 x 24 cm 50 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15809942 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor GE2024SE60
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El transiluminador UV sirve para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV. Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie.
Disponible en tensiones para 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) y 100 V (50-60 Hz) (-J). Las longitudes de onda disponibles son onda corta (254 nm, 2020S), onda media (302 nm, 2020M) y onda larga (365 nm, 2020L).
Especificaciones
Tipo de producto Transiluminador UV
Para utilizar con (equipo) Sistemas Ingenius3 y Nugenius
Área de filtración (métrica) 200 x 240 mm
Requisitos eléctricos 230 V 50 Hz 230 W
Tamaño del filtro (métrico) Área de visualización: 20 x 24 cm
Modelo Syngene 2024S-E
Tensión 230 V
Frecuencia 60 Hz
Intensity Fijo
Wavelength 254 nm
Tipo de iluminación UV