Descripción
- Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
- Para uso en Syngene Sistemas
- Longitud de onda de 254 nm
- Área de filtro de 200 nm por 200 nm para sistemas G:BOX
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Transiluminador UV |
| Área de filtración (imperial) | 7,9 x 7,9 in. |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas IG3 y UG3 |
| Vataje | 230 W |
| Área de filtración (métrica) | 200 x 200 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 241 x 315 x 80 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50 Hz 230 W |
| Modelo | Syngene 2020S-E |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Mostrar más |