Learn More
Syngene™ Transiluminador UV 2020L
Código de producto. 12874018 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistemas G:Box
Sistemas IG3 y UG3
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12874018 Sistemas G:Box cada uno
12844008 Sistemas IG3 y UG3 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12874018 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor GX2020LE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
El transiluminador UV de Syngene™ 2020L sirve para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV.
2020L, 230 V, 50 Hz, 230 W; 335 mm x 310 mm x 100 mm; longitud de onda de 364 nm; área de filtro de 200 mm x 200 mm para su uso con sistemas G:BOX de Syngene
Specifications
Tipo de producto Transiluminador UV
Para utilizar con (equipo) Sistemas G:Box
Vataje 230 W
Área de filtración (métrica) 200 x 200 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 310 x 100 mm
Requisitos eléctricos 230 V 50 Hz 230 W
Tamaño del filtro (métrico) 200 x 200 mm
Modelo Syngene 2020L
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Intensity Fijo
Wavelength 364 nm