Learn More
Vilber Lourmat™ Mesas UV
Código de producto. 11736259
Cambiar vista
Click to view available options
Área de filtración (métrica):
150 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Área de filtración (métrica) unitSize
11736259 150 x 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11736259 Proveedor Vilber Lourmat™ N.º de proveedor 213115021
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Esta perfecta mesa fluorescente UV de larga duración con alta potencia de transmisión requiere poco calentamiento y ofrece un nivel de ruido, una calefacción y un consumo de energía bajos.
  • Mesa fluorescente UV
  • Luz estable y sin parpadeos
  • selector de intensidad de 2 posiciones
  • Pantalla UV inclinable
  • Protección UV mediante pantalla inclinable
  • Filtro UV de larga duración con alta potencia de transmisión
  • Cubierta anticorrosión de acero inoxidable para facilitar el mantenimiento
  • selector de intensidad de 2 posiciones: 100 %: posición de lectura; 70 %: posición de corte para minimizar el riesgo de fotólisis
  • Lastre electrónico de alta frecuencia de 25 kHz para una luz estable sin parpadeos
  • Nivel de ruido, calefacción y consumo de energía bajos
  • Fuente de alimentación 100-240 V, 50/60 Hz
  • Mesa UV compacta 312 nm, 8 W,  15 × 15 cm
Especificaciones
Área de filtración (métrica) 150 x 150 mm
Intensity 10 000 mW/cm2