Descripción
- Se recomienda el uso de equipos de seguridad de acuerdo la normativa del laboratorio
- Dimensiones del escudo pequeño: 14 in de ancho x 19 in de alto
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | Syngene |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección UV |
| Tipo de producto | Protección de seguridad |
| Para utilizar con (equipo) | GBox F3 y GBox Chemi XRQ |
| Incluye | Protector de seguridad UV, 19 in de alto |
| Tamaño | Pequeño |
| Tensión | 110/230 V |