Learn More
Syngene™ Protección de seguridad UV
Código de producto. 16524351 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16524351 Grande cada uno
16534351 Pequeño cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16524351 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor UVSHIELDLARGE
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Protector de seguridad diseñado para ofrecer protección UV.
  • Se recomienda el uso de equipos de seguridad de acuerdo la normativa del laboratorio
  • Dimensiones del escudo grande: 14 in de ancho x 24 in de alto
Especificaciones
Línea de productos Syngene
Para utilizar con (aplicación) Protección UV
Tipo de producto Protección de seguridad
Para utilizar con (equipo) GBox Chemi XX6 y XX9
Incluye Escudo de seguridad UV, 24 in de alto
Tamaño Grande
Tensión 110/230 V