Learn More
Vilber Lourmat™ Soporte para lámpara UV
Código de producto. 11840240
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lámpara UV 4/8 W
Lámpara UV de 15 W
Lámpara UV portátil de 4/8 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11840240 Lámpara UV 4/8 W 1 PCS
11850240 Lámpara UV portátil de 4/8 W cada uno
11726678 Lámpara UV de 15 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11840240 Proveedor Vilber Lourmat™ N.º de proveedor 913020031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soporte de mesa óptimo y robusto para lámparas ultravioleta de 4/8 W.
  • Soporte para lámparas UV de 4/8 W
  • Lámpara de doble longitud de onda
  • Intensidad de 254-365 nm 
  • Lámpara 2 x 6 W
  • M, 2 soporte de mesa
Especificaciones
Tipo Soporte para lámpara UV
Descripción Soporte para lámparas UV de 4/8 W
Para utilizar con (equipo) Lámpara UV 4/8 W