Learn More
Vilber Lourmat™ Lámpara UV
Descripción
- Lámpara UV de 6 W
- Visualización rápida de las placas de CCM que requieren revelación UV
- 3 posiciones fijas 25, 30 y 37 °C
- Ajustable hasta 60 °C
- Con depósito y gradilla
- Ajuste mediante potenciómetro o selector
- Ajuste fino ±1 °C
- Equipado con un depósito de plexiglás y
gradilla combinada para:
- 30 tubos de hemólisis de 13 mm y 24 tubos de ensayo de 18 mm2 con dispositivos de seguridad independientes que cortan la alimentación del Polystat:
- flotador contra el funcionamiento en seco
- Seguridad frente a sobrecalentamiento por termostato mecánico ajustable
- Para líquidos no inflamables y/o funcionamiento continuo desatendido
- Observación
- Lámpara de madera
- Completo con depósito, soporte para tubos (máx. 65° DO)
- Investigación y enumeración de E. coli
- Investigación y recuento de enterococos
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 6 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Fondo (métrico) | 85 mm |
| Requisitos eléctricos | 6 W, 230 V, 50 Hz |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Longitud (métrico) | 276 mm |
| Intensidad de la luz | 700 mW/cm2 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Lámpara UV |
| Mostrar más |