Learn More
Vilber Lourmat™ Lámpara UV
Código de producto. 11830430
Cambiar vista
Click to view available options
Intensidad de la luz:
1100 mW/cm2
1350/1100 mW/cm2
1780 mW/cm2
2300 mW/cm2
340 mW/cm2
400 mW/cm2
700 mW/cm2
710 mW/cm2
Vataje:
4 W
6 W
15 W
30 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intensidad de la luz Vataje unitSize
11830430 710 mW/cm2 6 W 1 PCS
11820430 340 mW/cm2 4 W 1 PCS
11860380 400 mW/cm2 4 W 1 PCS
11870380 700 mW/cm2 6 W 1 PCS
11800250 1100 mW/cm2 15 W cada uno
11796658 1350/1100 mW/cm2 30 W cada uno
11766668 1780 mW/cm2 30 W cada uno
11746668 2300 mW/cm2 30 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11830430 Proveedor Vilber Lourmat™ N.º de proveedor 311100611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00€
    467.02€ / paquete de 1
    Ahorro 124.98€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lámpara UV de longitud de onda única con filtro, una solución ideal para la investigación y enumeración de E. coli.
  • Lámpara UV de longitud de onda única con filtro
  • Lámpara UV de 6 W
  • Visualización rápida de las placas de CCM que requieren revelación UV
  • Fuente de alimentación
  • Completo con tubo UV y filtro
  • Investigación y enumeración de E. coli
  • Lámpara UV de 254 nm
Especificaciones
Tensión 230 V
Vataje 6 W
Wavelength 254 nm
Fondo (métrico) 85 mm
Requisitos eléctricos 6 W, 230 V, 50 Hz
Altura (métrico) 60 mm
Hertz 50Hz
Longitud (métrico) 276 mm
Intensidad de la luz 710 mW/cm2
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Lámpara UV