Learn More
Biochrom Cubeta semimicro de sílice de grado UV con tapa y paredes negras
Descripción
- Fabricada con de sílice de grado UV
- Celda semimicro de 10 mm con tapa y paredes negras
- 10 mm de longitud de trayectoria
- 4 mm de ancho interior
- Para usar con Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta estándar semimicro combinada |
| Capacidad (métrico) | 400 μl |
| Material | Sílice de grado UV |
| Anchura (métrico) interior | 4 mm |
| Cantidad | 8 paq. |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 190 nm a 1100 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro, fotómetro |
| Anchura (métrico) | 12,5 mm |
| Mostrar más |