Learn More
Biochrom Celda de flujo Sipper de sílice de grado UV
Descripción
- Celda de flujo Sipper de cuarzo
- Fabricada con de sílice de grado UV
- 10 mm de longitud de trayectoria
- 80 μL volumen de trabajo
- Tubos incluidos
- Se ajusta a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
- Se suministran en paquetes de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Celda de flujo |
| Material | Sílice |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 190 nm a 1100 nm |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Autocompletar 4070 |
| Anchura (métrico) | 12.7 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones espectrofotométricas |
| Forma | Rectángulo |
| Diámetro (métrico) | 12.7 mm |