Learn More
ERLAB Descontaminación UV
Código de producto. 30484797 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
0/1 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
30484797 0/1 V cada uno
1 options
Código de producto. 30484797 Proveedor ERLAB N.º de proveedor NORT000475
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    290.00€ / paquete de 1
    Ahorro 22.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Instalado en cabinas de seguridad microbiológica, proporciona un método eficiente para esterilizar el espacio de trabajo.
  • La descontaminación UV utiliza luz UV-C germicida para destruir microorganismos en las superficies dentro del gabinete.
  • Operado de forma automática o manual para ciclos de descontaminación cronometrados entre sesiones de trabajo
  • Promueve condiciones asépticas para aplicaciones microbiológicas o de cultivo celular sensibles.
  • Reduce la necesidad de desinfectantes químicos agresivos dentro del espacio de trabajo
  • Los sensores de seguridad integrados desactivan la luz ultravioleta cuando la hoja está abierta, protegiendo a los usuarios de la exposición.
  • Recomendado para rutinas diarias de esterilización en entornos de bioseguridad.
  • La lámpara UV es fácil de reemplazar y proporciona un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
Especificaciones
Tensión 0/1 V