Learn More
Benchmark Scientific™ Cámara ultravioleta UV-Clave solo para uso en investigación
Código de producto. 17974432
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1758 cm cúb.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17974432 1758 cm cúb. cada uno
1 options
Código de producto. 17974432 Proveedor Benchmark Scientific™ N.º de proveedor B1450E
La luz ultravioleta de onda corta es un método eficaz para la desinfección de ADN, ARN y microorganismos superficiales. Con la cámara UV-Clave, se utiliza irradiación UV altamente enfocada para desinfectar herramientas, recipientes y otros elementos de investigación, eliminando hasta el 99% de la contaminación de la superficie.
  • Mejora la calidad de la investigación de PCR al reducir los posibles contaminantes
  • Varias lámparas y paredes de cámara reflectantes proporcionan una verdadera visión de 360 grados.° irradiación
  • Estante transparente UVC patentado que elimina la posibilidad de perder cobertura (puntos ciegos)
  • Inactiva ADN, ARN, virus y bacterias en recipientes de PCR
  • Ciclo ajustable
  • Las luces se apagan y luego se abre la puerta para proteger a los usuarios.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1047 pulgadas cúbicas
Capacidad (métrico) 1758 cm cúb.
Fondo de la cámara (métrico) 25.6 cm
Diámetro de la cámara (imperial) 8,5 in
Fondo de la cámara (imperial) 10,1 in
Diámetro de la cámara (métrico) 21.6 cm
Para utilizar con (aplicación) Esterilización de herramientas de PCR
Longitud (imperial) 11,5 in
Longitud (métrico) 29.2 cm
Tipo de producto Gabinete desinfectante UV
Peso (imperial) 11 lb.
Pantalla Digital
Peso (métrico) 5 kg
Altura de la cámara (métrico) 31.8 cm
Altura de la cámara (imperial) 12,2 in
Incluye 2 estantes de alambre de acero inoxidable, 1 estante transparente UV-C
Tensión 230 V
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21.6 x 25.6 x 31.8 cm